Learn More
CD4 Mouse, FITC, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
228.00€ - 1810.00€
Spécification
Antigène CD4
Clone SK3
Concentration 5μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15911478
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB10-F-25TESTS
25 Tests
228.00€
25 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15901478
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB10-F-100TESTS
100 Tests
409.00€
100 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15921478
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB10-F-500TESTS
500 Tests
1810.00€
500 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
CD4
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
920
IgG1 κ
Protein A/G Purified
SK3
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_001181945
CD4
Primary
Store at 2-4°C.