Learn More
CD4 Mouse, PE, Clone: RPA-T4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
82.15€ - 615.00€
Spécification
Antigène | CD4 |
---|---|
Clone | RPA-T4 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961518
|
EnquireBio
QAB12-PE-25TESTS |
25 Tests |
82.15€
25 tests |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951518
|
EnquireBio
QAB12-PE-100TESTS |
100 Tests |
155.00€
100 tests |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971518
|
EnquireBio
QAB12-PE-500TESTS |
500 Tests |
615.00€
500 tests |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD4 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
920 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
RPA-T4 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001181945 | |
CD4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |