Learn More
CD4 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB10-PCP55-100Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15961478
  • 618.33€ / 100 tests
Date d’expédition estimée: 25-11-2021
Spécification
CD4
SK3
PerCP-Cyanine5.5
NP_001181945
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
920
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.