Learn More
CD4 Rat, FITC, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.15€ - 216.00€
Spécification
Antigène CD4
Clone GK1.5
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15912518
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB8-F-25UG
25 μg
82.15€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15902518
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB8-F-100UG
100 μg
94.25€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15922518
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB8-F-500UG
500 μg
216.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
CD4
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
12504
IgG2b κ
Protein A/G Purified
GK1.5
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_038516
Cd4
Primary
Store at 2-4°C.