missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Rat, PE-Cy7, Clone: RM4-5, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio QAB9-PE7-100ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15972618

  • 191.29€ / 100µg

Date d’expédition estimée: 02-12-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

CD4
RM4-5
PE-Cyanine7
NP_038516
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12504
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd4
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.
Monoclonal
Vidéos
FDS
Documents
Certificats