Learn More
CD4 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB9-PCP55-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15942618
  • 94.25€ / 25µg
Expédition estimée: 07-06-2024
Spécification
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2a κ
Flow Cytometry
RM4-5
PerCP-Cyanine5.5
NP_038516
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.