Learn More
CD40 de souris anti-humain, Super Bright 600, clone : 5C3, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque:  Invitrogen 63-0409-42
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15973504
  • 298.00€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 09-11-2021
Description
Description
Description: The 5C3 monoclonal antibody reacts with human CD40, a 45-50 kDa type I transmembrane glycoprotein. CD40 is a member of the TNFR family and is expressed by B lymphocytes, follicular dendritic cells, thymic epithelium, and a subset of peripheral T cells. CD40 regulates B cell development and maturation by inducing Ig isotype-switching and in combination with other signals such as IL-4, protects B cells from surface Ig-induced apoptosis and promotes proliferation. Interaction of CD40 with CD154 (gp39), its ligand on T cells, is important in T-B cell crosstalk and plays a role in costimulation and immune regulation. 5C3 is reported to be used for activation of B cells in in vitro functional assays. Applications Reported: This 5C3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This 5C3 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 μL (0.25 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm. We recommend using a 610/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
Lors de l’utilisation de deux anticorps ou plus conjugués au colorant Super Bright dans un panneau de coloration, il est recommandé d’utiliser le tampon de coloration Super Bright (réf. SB-4400) pour minimiser les interactions non spécifiques des polymères. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (produit nº 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse 1-step (produit nº 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 600 Nm ; laser : Laser violet L’antigène CD40 est une glycoprotéine à chaîne unique qui est connue pour être membre de la superfamille des facteurs de nécrose tumorale/facteur de croissance nerveuse et qui montre une homologie significative à l’antigène associé à la maladie de Hodgkins, l’antigène CD30. Le CD40 est présent sur toutes les cellules B à l’exception des cellules plasmatiques et se trouve également sur certaines cellules épithéliales, carcinomes et cellules dendritiques lymphoïdes. La CD40 a été jugée essentielle pour la médiation d’une grande variété de réponses immunitaires et inflammatoires, y compris la commutation de classe d’immunoglobuline dépendante des cellules T, le développement des cellules B de la mémoire et la formation du centre germinal. Le facteur de transcription AT-hook Akna a été signalé comme régulant de manière coordonnée l’expression de CD40, ce qui peut être important pour les interactions cellulaires homotypiques. La protéine adaptateur TNFR2 interagit avec le CD40 et sert de médiateur pour la transduction du signal. L’interaction du CD40 et de son ligand est nécessaire pour l’activation microgliale induite par l’amyloïde-bêta, et on pense donc qu’elle est un événement précoce de la pathogenèse de la maladie d’Alzheimer. Deux variantes de transcription par épissage alternatif de CD40 codant des isoformes distinctes ont été rapportées. Les maladies associées à la dysfonction du CD40 comprennent l’immunodéficience de type 3 Hyper-Igm et la déficience en ligand CD40.
Spécification
Spécification
CD 40
Monoclonal(e)
5 μI/Test
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
P25942
Bp50, CDW40, MGC9013, TNFRSF5, p50
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine
Cytométrie en flux
5C3
Super Bright 600
CD 40
Liquide
CD 40
IgG1, kappa
100 Tests
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
958