Learn More
CD41a Mouse anti-Human, APC, Clone: HIP8, BD
Mouse Monoclonal Antibody
280.00€ - 630.00€
Spécification
Antigène | CD41a |
---|---|
Clone | HIP8 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | APC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15871399
|
BD Biosciences
561852 |
25 Tests |
280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15819778
|
BD Biosciences
559777 |
100 Tests |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The HIP8 monoclonal antibody specifically binds to the α-chain of CD41. CD41 is also known as Integrin αIIb or Platelet GPIIb. The calcium-dependent complex of CD41 and CD61 (β3 integrin or GPIIIa) is normally expressed on platelets and megakaryocytes. The CD41/CD61 complex is the receptor for fibrinogen, fibronectin and von Willebrand factor, and mediates platelet adhesion and aggregation. CD41 (clone HIP8) completely inhibits ADP-, epinephrine-, and collagen-induced platelet activation, and partially inhibits ristocetin- and thrombin-induced platelet activation. This antibody is useful in the morphological and physiological studies of platelets and megakaryocytes.
Spécification
CD41a | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
HIP8 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Purified platelet membrane glycoproteins | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.