Learn More
CD41a Monoclonal Antibody (eBioMWReg30 (MWReg30)), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
154.00€ - 354.00€
Spécification
Antigène CD41a
Clone eBioMWReg30 (MWReg30)
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16371154
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
62-0411-80
25 μg
154.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
16381154
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
62-0411-82
100 μg
354.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
The eBioMWReg30 monoclonal antibody reacts with mouse CD41 (fibrinogen receptor, gpIIb, integrin alpha IIb). While initially thought to be expressed exclusively on the surface of platelets and megakaryocytes, it has been demonstrated that CD41 is also exp
CD41a Monoclonal antibody specifically detects CD41a in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
CD41a
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
AI172977; alpha IIb; alphaIIb; alphaIIb protein; BDPLT16; BDPLT2; CD41; CD41B; form 1; form 2; GP IIb; GP2B; GPalpha IIb; GPIIb; GT; GTA; HPA3; integrin alpha 2b; integrin alpha 2b (Cd41b); integrin alpha-IIb; Integrin alpha-IIb heavy chain; Integrin alpha-IIb light chain; Integrin alpha-IIb light chain, form 1; Integrin alpha-IIb light chain, form 2; integrin subunit alpha 2b; integrin subunit alpha IIb; integrin, alpha 2B; integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41); ITGA2B; ITGAB; platelet fibrinogen receptor, alpha subunit; platelet glycoprotein IIb; platelet glycoprotein IIb of IIb/II Ia complex; platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex; platelet membrane glycoprotein IIb; platelet-specific antigen BAK; PPP1R93; protein phosphatase 1, regulatory subunit 93
Itga2b
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Itga2b
eBioMWReg30 (MWReg30)
Flow Cytometry
Super Bright 436
Rat
Mouse
Q9QUM0
16399
IgG1 κ
Affinity chromatography