missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD43 Mouse anti-Human, Clone: 2A11D6, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène CD43
Clone 2A11D6
Concentration 2 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16847905
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
66224-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16837905
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
66224-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

CD43 (leukosialin, sialophorin) is a transmembrane mucin-like protein with high negative charge, expressed on the surface of most hematopoietic cells. CD43 contributes to a repulsive barrier that interferes with cellular adhesion, however, in certain cases also promotes leukocyte aggregation. By interaction with actin-binding proteins ezrin and moesin CD43 plays a regulatory role in remodeling T-cell morphology and regulates cell-cell interactions during lymphocyte traffic. CD43 signaling both enhances LFA-1 adhesiveness and counteracts LFA-1 induction via other receptors. Expression of CD43 causes induction of functionally active tumor suppressor p53 protein, but in case of p53 and ARF deficiency CD43 promotes tumor proliferation and viability. CD43 appears to be an important modulator of leukocyte functions. Diseases associated with CD43 dysfunction include Wiscott-Aldrich Syndrome and Adenoid Basal Cell Carcinoma.
Spécification

Spécification

CD43
2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD43, Galactoglycoprotein, GALGP, GPL115, Leukocyte sialoglycoprotein, Leukosialin, LSN, sialophorin, SPN
SPN
IgG2b
Protein A
Antibody
2A11D6
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Human
P16150
6693
CD43 Fusion Protein Ag23595
Primary
-20°C
SPN
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications