missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45.1 Mouse anti-Mouse, Alexa Fluor™ 532, Clone: A20, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen 58-0453-82

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371054

  • 329.00€ / 100µg

Expédition estimée
23-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

CD45.1 Monoclonal antibody specifically detects CD45.1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification

Spécification

CD45.1
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P06800
B220; Cd45; CD45 antigen; CD45R; GP180; Lca; L-CA; loc; LY5; Ly-5; Lyt-4; PTPRC; RT7; T200; T200 glycoprotein
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
A20
Alexa Fluor 532
Ptprc
Liquid
Ptprc
IgG2a, kappa
100 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
19264
Vidéos
FDS
Documents