missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45,2 de souris anti-souris, Super Bright 436, clone : 104, eBioscience™

Anticorps monoclonal de souris

Marque:  Invitrogen 62-0454-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371164

  • 120.00€ / 25µg

Expédition estimée
09-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Excitation : 405 nm, émission : 436 Nm ; laser : Laser violet Le CD45,2 (LCA, antigène leucocytaire commun) est une protéine tyrosine phosphatase de type récepteur, exprimée de manière ubiquitaire dans toutes les cellules hématopoïétiques nucléées, comprenant environ 10 % de toutes les protéines de surface dans les lymphocytes. La glycoprotéine CD45,2 est cruciale dans le développement des lymphocytes et la signalisation des antigènes, servant de régulateur important des kinases de la famille Src. La protéine CD45,2 existe sous de multiples isoformes en raison de l’épissage alternatif ; ces isoformes présentent des domaines extracellulaires différents, mais des domaines transmembranaires et cytoplasmiques identiques. Ces isoformes diffèrent quant à leur capacité de translocation dans les domaines membranaires enrichis en glycosphingolipides et leur expression dépend du type de cellule et de l’état physiologique de la cellule. Outre le rôle dans la signalisation immunoréceptrice, le CD45,2 est important dans la promotion de la survie cellulaire en modulant la voie de transduction du signal médiée par l’intégrine et est également impliqué dans la fragmentation de l’ADN pendant l’apoptose. La CD45RA est une isoforme du complexe CD45 et a une expression restreinte entre différents sous-types de cellules lymphoïdes.
Spécification

Spécification

CD 45,2
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
P06800
Ptprc
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Cytométrie en flux
104
Super Bright 436
Ptprc
Liquide
Ptprc
IgG2a, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
19264
Vidéos
Documents