Learn More
CD45.2 Mouse, APC-Cy7, Clone: 104, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
143.00€ - 336.00€
Spécification
Antigène CD45.2
Clone 104
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15932028
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB43-APC7-25UG
25 μg
143.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15922028
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB43-APC7-100UG
100 μg
336.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
CD45.2
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
19264
IgG2a κ
Protein A/G Purified
104
Flow Cytometry
APC-Cyanine7
RUO
NP_001255215
Ptprc
Primary
Store at 2-4°C.