Learn More
CD45 Mouse anti-Human, APC, Clone: HI30, BD
Mouse Monoclonal Antibody
251.00€ - 1540.00€
Spécification
Antigène | CD45 |
---|---|
Clone | HI30 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | APC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15860649
|
BD Biosciences
560973 |
25 Tests |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15553906
|
BD Biosciences
555485 |
100 Tests |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15891409
|
BD Biosciences
561864 |
500 Tests |
1540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The HI30 monoclonal antibody specifically binds to the 180, 190, 205, 220 kDa protein isoforms of CD45. CD45 is encoded by the PTPRC (Protein tyrosine phosphatase receptor type C) gene. CD45, also known as the leukocyte common antigen (LCA), is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. It is present on all human leukocytes including lymphocytes, monocytes, granulocytes, eosinophils, and thymocytes. CD45 is absent from circulating erythrocytes, platelets, or mature erythroid cells of bone marrow and non-hemopoietic tissues.
Spécification
CD45 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
PTPRC; CD45R; LCA; L-CA; Leukocyte Common Antigen; B220; T200; GP180; LY5 |
HI30 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human Peripheral Blood Leucocytes | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.