Learn More
CD45 Mouse, PE-Cy7, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB97-PE7-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15972658
  • 160.27€ / 25 tests
Date d’expédition estimée: 07-12-2021
Spécification
CD45
2D1
PE-Cyanine7
NP_002829
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
5788
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.