Learn More
CD45 Rat, PE, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB40-PE-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15971968
  • 63.21€ / 25µg
Date d’expédition estimée: 03-12-2021
Spécification
CD45
30-F11
PE
NP_001255215
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
19264
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Ptprc
IgG2b kappa
25 μg
Store at 2-4°C.