Learn More
CD45/T200/LCA Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence, and flow cytometry experiments.
138.00€ - 358.02€
Spécification
Antigène CD45/T200/LCA Ab-2
Clone PD7/26/16 + 2B11
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Forme Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Forme Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12611147
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-355-P0
Concentrated 100 μL
138.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
12641147
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-355-P1
Concentrated 500 μL
271.00€
0.50mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
12621147
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-355-P
Concentrated 1 mL
355.00€
1mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
12681147
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-355-R7
Prediluted 7 mL
227.00€
7mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
12691147
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-355-RQ
Ready-to-Use 12 mL
269.00€
12mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
12631147
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-355-P1ABX
Concentrated 100 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651147
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-355-PABX
Concentrated 200 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD45 leucocyte common antigen (LCA) belongs to the family of at least four isoforms of membrane glycoproteins (220, 205, 190, 180 kDa) expressed on hematopoietic cell lines but absent on non-hematopoietic cell lines, normal and malignant non-hematopoietic tissues. The intracellular portion of these molecules have protein phosphatase activity and are involved in regulation of transmembrane signals. Antibody to CD45 is useful in differential identification of lymphoid tumors from non-hematopoietic undifferentiated neoplasms.
Host Species: Mouse
Clone: PD7/26/16 + 2B11
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat and dog. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: PD7/26/16: human peripheral blood lymphocytes maintained in T-cell growth factor. 2B11: isolated neoplastic cells from T-cell lymphoma
Molecular Weight: 220, 205, 190, 180 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Spécification
Spécification
CD45/T200/LCA Ab-2
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
PD7/26/16: human peripheral blood lymphocytes maintained in T cell growth factor. 2B11: isolated neoplastic cells from T cell lymphoma.
PD7/26/16 + 2B11
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis