Learn More
CD45R (B220) Monoclonal Antibody (RA3-6B2), FITC, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
40.99€ - 528.00€
Spécification
Antigène CD45R (B220)
Clone RA3-6B2
Concentration 0.5 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15278089
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
11-0452-81
50 μg
54.25€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
15288089
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
11-0452-82
100 μg
84.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15298089
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
11-0452-85
500 μg
283.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15208099
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
11-0452-86
1 mg
528.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
15268089
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
11-0452-63
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Description: The RA3-6B2 monoclonal antibody reacts with exon A-restricted isoform of mouse CD45, a 220 kDa surface molecule. CD45R/B220 epitope is mainly expressed by the B cell lineage from early Pro-B to mature B cells. However, some activated T cells, lymphokine activated killer cells (LAK), NK cell progenitors in the bone marrow, and T cells of the lpr/lpr mutant mouse also express this antigen. Applications Reported: This RA3-6B2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This RA3-6B2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
CD45R (PTPRC) is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. CD45 contains an extracellular domain, a single transmembrane segment and two tandem intracytoplasmic catalytic domains. CD45 is specifically expressed in hematopoietic cells and has been shown to be an essential regulator of T- and B-cell antigen receptor signaling. CD45 glycoprotein is crucial in lymphocyte development and antigen signaling, serving as an important regulator of Src-family kinases. CD45 protein exists in multiple isoforms as a result of alternative splicing, and these isoforms differ in their extracellular domains, but share identical transmembrane and cytoplasmic domains. Further, these CD45 isoforms differ in their ability to translocate into the glycosphingolipid-enriched membrane domains and their expression depends on cell type and physiological state of the cell. In addition to its role in immunoreceptor signaling, CD45 is important in promoting cell survival by modulating integrin-mediated signal transduction pathway and is also involved in DNA fragmentation during apoptosis. CD45RA is an isoform of the CD45 complex and has restricted expression between different subtypes of lymphoid cells. Diseases associated with CD45 dysfunction include Severe Combined Immunodeficiency (T-cell negative, B-Cell Negative) and Hepatitis C.
Spécification
Spécification
CD45R (B220)
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
19264, 5788
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
RA3-6B2
Flow Cytometry
FITC
Rat
Human, Mouse
PTPRC
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
PTPRC
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.