Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD45RA pour FABian™
Pour une séparation automatisée des cellules positives. Le kit d’isolement pour FABian&trade fournit des cellules cibles sans marquage sans utiliser d’anticorps haute affinité ni de microbilles magnétiques
90.41€ - 714.00€
Spécification
Description | Isolation of label-free cells |
---|---|
Type de produit | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
Contenu et stockage | 2°C to 8°C |
Source du donneur | Human Whole Blood or Buffy Coat |
Suffisant pour | 9 mL Whole Blood |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16225350
|
IBA Lifesciences
6-6007-001 |
1 Kit, Human |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16235350
|
IBA Lifesciences
6-6007-010 |
10 Kits, Human |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Spécification
Isolation of label-free cells | |
2°C to 8°C | |
9 mL Whole Blood |
Non-magnetic Cell Isolation Kit | |
Human Whole Blood or Buffy Coat |