Learn More
CD45RA Mouse anti-Human, BUV563, Clone: HI100, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
366.00€ - 695.00€
Spécification
Antigène | CD45RA |
---|---|
Clone | HI100 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Ultraviolet 563 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17277974
|
BD Biosciences
612927 |
25 Tests |
366.00€
25 tests |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17267974
|
BD Biosciences
612926 |
100 Tests |
695.00€
100 tests |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD45RA | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 563 | |
RUO | |
IgG2b κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
HI100 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary | |
CD45RA |