Learn More
CD45RA Mouse, APC-Cy7, Clone: HI100, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB45-APC7-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15952058
  • 240.00€ / 25 tests
Expédition estimée: 10-06-2024
Spécification
CD45RA
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2b κ
Flow Cytometry
HI100
APC-Cyanine7
NP_002829
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.