Learn More
CD45RA Mouse, FITC, Clone: HI100, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB45-F-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15972058
  • 63.21€ / 25 tests
Date d’expédition estimée: 25-11-2021
Spécification
CD45RA
HI100
FITC
NP_002829
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
5788
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
IgG2b kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.