Learn More
CD45RA Mouse, PE-Cy7, Clone: HI100, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
143.00€ - 348.00€
Spécification
Antigène CD45RA
Clone HI100
Concentration 5μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15932068
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB45-PE7-25TESTS
25 Tests
143.00€
25 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15922068
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB45-PE7-100TESTS
100 Tests
348.00€
100 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
CD45RA
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
5788
IgG2b κ
Protein A/G Purified
HI100
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_002829
PTPRC
Primary
Store at 2-4°C.