Learn More
CD45RA Mouse, Qfluor 710, Clone: HI100, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
191.00€ - 348.00€
Spécification
Antigène | CD45RA |
---|---|
Clone | HI100 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962068
|
EnquireBio
QAB45-QF710-25TESTS |
25 Tests |
191.00€
25 tests |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952068
|
EnquireBio
QAB45-QF710-100TESTS |
100 Tests |
348.00€
100 tests |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD45RA | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
5788 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
HI100 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_002829 | |
PTPRC | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |