Learn More
CD45RO Mouse, FITC, Clone: UCHL1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB44-F-100Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15942048
  • 135.00€ / 100 tests
Expédition estimée: 24-03-2023
Spécification
CD45RO
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2a κ
Flow Cytometry
UCHL1
FITC
NP_002829
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.