missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD47 Mouse anti-Human, Super Bright 436, Clone: 2D3, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen 62-0478-41

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371174

  • 128.00€ / 25 pièces

Expédition estimée
16-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

CD47 Monoclonal antibody specifically detects CD47 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification

Spécification

CD47
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q08722
9130415E20Rik; AA407862; AI848868; Antigenic surface determinant protein OA3; AW108519; B430305P08Rik; Cd47; CD47 antigen; CD47 molecule; CD47/IAP; IAP; Integrin-associated protein; Itgp; Leukocyte surface antigen CD47; MER6; OA3; Protein MER6; sCD47; soluble CD 47; soluble CD47
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
2D3
Super Bright 436
CD47
Liquid
CD47
IgG1, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
961
Vidéos
Documents