missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CD48 (Human) Recombinant Protein
Human CD48 full-length ORF ( AAH16182, 30 a.a. - 243 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH16182 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 962 |
Nom | CD48 molecule |
Méthode de préparation | Wheat germ expression system |
Test du contrôle qualité | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16142891
|
Abnova™
H00000962-P02.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16152891
|
Abnova™
H00000962-P02.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Sequence: LVHMTVVSGSNVTLNISESLPENYKQLTWFYTFDQKIVEWDSRKSKYFESKFKGRVRLDPQSGALYISKVQKEDNSTYIMRVLKKTGNEQEWKIKLQVLDPVPKPVIKIEKIEDMDDNCYLKLSCVIPGESVNYTWYGDKRPFPKELQNSVLETTLMPHNYSRCYTCQVSNSVSSKNGTVCLSPPCTLARSFGVEWIASWLVVTVPTILGLLLT
Spécification
AAH16182 | |
CD48 molecule | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
BCM1, BLAST, BLAST1, MEM-102, SLAMF2, hCD48, mCD48 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
962 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CD48 | |
GST |