missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD5 Mouse anti-Human, FITC, Clone: UCHT2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
142.00€ - 325.00€
Spécification
Antigène | CD5 |
---|---|
Clone | UCHT2 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | FITC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15811449
|
BD Biosciences
561896 |
25 Tests |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15868088
|
BD Biosciences
555352 |
100 Tests |
325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The UCHT2 monoclonal antibody specifically binds to CD5. CD5 is a 67 kDa single-chain, type 1 transmembrane glycoprotein expressed on most thymocytes, the majority of peripheral T lymphocytes and a subpopulation of B cells. CD72 has been shown to be the natural ligand for CD5. CD5+ B cells produce polyreactive antibodies (mostly IgM).
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Spécification
CD5 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
UCHT2 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human T cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.