Learn More
CD5 Rat, APC, Clone: 53-7.3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
155.00€ - 493.00€
Spécification
Antigène CD5
Clone 53-7.3
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15941528
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB13-APC-25UG
25 μg
155.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15931528
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB13-APC-100UG
100 μg
493.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
CD5
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12507
IgG2a κ
Protein A/G Purified
53-7.3
Flow Cytometry
APC
RUO
XP_006526684
Cd5
Primary
Store at 2-4°C.