missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD54 (ICAM-1) de souris anti-humain, Super Bright 436, clone : HA58, eBioscience™

Anticorps monoclonal de souris

Marque:  Invitrogen 62-0549-41

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371184

  • 138.00€ / 25 pièces

Expédition estimée
10-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

L’ICAM-1 (molécule d’adhérence intercellulaire) a 7 sites potentiels de glycosylation par liaison N. C’est une glycoprotéine simple chaîne de la famille des supergènes Ig, présente sur les cellules endothéliales (EC) non stimulées et sur une variété d’autres types de cellules, y compris les fibroblastes activés, les EC, les macrophages et les lymphocytes. L’ICAM-1 médie l’adhérence cellulaire en se liant aux intégrines CD11a / CD18 (molécule d’adhérence leucocytaire, LFA-1) et CD11b / CD18 (Mac-1).
Spécification

Spécification

CD54 (ICAM-1)
Monoclonal(e)
5 μI/Test
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
P05362
BB 2 ; CD 54 ; ICAM 1 ; P 3,58
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine
Cytométrie en flux
HA 58
Super Bright 436
ICAM 1
Liquide
ICAM 1
IgG1, kappa
25 Tests
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
3383
Vidéos
Documents