missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD54 (ICAM-1) de rat anti-souris, APC, clone : eBioKAT-1 (KAT-1, KAT1), eBioscience™

Anticorps monoclonal de rat

Marque:  Invitrogen 17-0542-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370674

  • 74.75€ / 25µg

Expédition estimée
18-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Excitation : 633-647 nm, émission : 660 Nm ; laser : L’ICAM-1 (molécule d’adhérence intercellulaire) à laser rouge a 7 sites potentiels de glycosylation par liaison N. C’est une glycoprotéine simple chaîne de la famille des supergènes Ig, présente sur les cellules endothéliales (EC) non stimulées et sur une variété d’autres types de cellules, y compris les fibroblastes activés, les EC, les macrophages et les lymphocytes. L’ICAM-1 médie l’adhérence cellulaire en se liant aux intégrines CD11a / CD18 (molécule d’adhérence leucocytaire, LFA-1) et CD11b / CD18 (Mac-1).
Spécification

Spécification

CD54 (ICAM-1)
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
P13597
Icam1
IgG2a, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l’obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
15894
Cytométrie en flux
eBioKAT-1 (KAT-1, KAT1)
APC
Icam1
Liquide
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Vidéos
FDS
Documents