Learn More
CD56 (NCAM-1) Mouse, anti-Human, R718, Clone: B159, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
200.00€ - 407.00€
Spécification
Antigène | CD56 (NCAM-1) |
---|---|
Clone | B159 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | R718 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17257754
|
BD Biosciences
566966 |
25 Tests |
200.00€
25 tests |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17247754
|
BD Biosciences
566965 |
100 Tests |
407.00€
100 tests |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The B159 monoclonal antibody specifically binds to CD56. CD56 is a heavily glycosylated adhesion protein that is present on a subpopulation of peripheral blood large granular lymphocytes that demonstrate natural killer activity. CD56 is also expressed on a subset of T cells but is not expressed on myeloid cells, erythrocytes or B cells. This antigen is a pan-NK-cell marker. CD56 is virtually identical to an isoform of the neural cell adhesion molecule (NCAM), a structure mediating homotypic and heterotypic cell-cell interactions.
Spécification
CD56 (NCAM-1) | |
Flow Cytometry | |
R718 | |
Mouse | |
Human | |
Refrigerate Upon Arrival |
B159 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
Primary |