Learn More
CD61 / Integrin beta-3 Mouse, Clone: ITGB3/1713, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène CD61 / Integrin beta-3
Clone ITGB3/1713
Concentration 200μg/mL
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15970298
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
3690-MSM3-P1
100 μg
485.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15960298
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
3690-MSM3-P0
20 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
CD61 / Integrin beta-3
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
3690
Recombinant human ITGB3 protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
105kDa ;90kDa
ITGB3/1713
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_000203
ITGB3
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Cell Surface
U937, KG1a, HEL cells. Spleen