missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD61 / Integrin beta-3 Mouse, Clone: ITGB3/1713, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio 3690-MSM3-P1

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15970298

  • 459.10€ / 100µg

Date d’expédition estimée: 07-12-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

CD61 / Integrin beta-3
Cell Surface
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ITGB3
Recombinant human ITGB3 protein
105kDa ;90kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3690
Immunohistochemistry
ITGB3/1713
Unconjugated
NP_000203
Mouse
IgG1 kappa
U937, KG1a, HEL cells. Spleen
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Vidéos
FDS
Documents
Certificats