Learn More
CD61 Mouse anti-Human, PE, Clone: VI-PL2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 456.00€
Spécification
Antigène | CD61 |
---|---|
Clone | VI-PL2 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | PE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15871459
|
BD Biosciences
561912 |
25 Tests |
203.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15818418
|
BD Biosciences
555754 |
100 Tests |
456.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The VI-PL2 monoclonal antibody specifically binds to CD61. CD61 is a 105 kDa transmembrane glycoprotein that is also known as integrin β3 and platelet glycoprotein IIIa (GPIIIa or GP3A). It is expressed on platelets, megakaryocytes, osteoclasts and endothelia. Integrin β3 associates with gpIIa (CD41) to form the CD41/CD61 complex which mediates platelet adhesion and aggregation. CD61 also associates with CD51 to form the CD51/CD61 complex (vitronectin receptor). CD61 appears to bind to fibrinogen, fibronectin, vWF, vitronectin, and thrombospondin to mediate cell adhesion.
Spécification
CD61 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
VI-PL2 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Baboon, Bovine, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
Integrin β3; Integrin beta-3; GP3A; GPIIIa; ITGB3; ITB3 |
For Research Use Only.