Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, PE, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB49-PE-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15972118
  • 202.66€ / 100µg
Date d’expédition estimée: 02-12-2021
Spécification
CD62L / L-Selectin
MEL-14
PE
NP_001157531
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
20343
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Sell
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.