missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD62L Mouse anti-Human, BV786, Clone: SK11, BD Horizon™

Mouse Monoclonal Antibody

285.00€ - 635.00€

Spécification

Antigène CD62L
Clone SK11 (also known as Anti-Leu-8)
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Conjugué Brilliant Violet 786
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15884229
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
565312
25 Tests
285.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15874229
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
565311
100 Tests
635.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

CD62L Monoclonal antibody specifically detects CD62L in Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Ma samples. It is validated for Flow cytometry.

CD62L Monoclonal antibody specifically detects CD62L in Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Ma samples. It is validated for Flow cytometry.
Spécification

Spécification

CD62L
Flow Cytometry
Brilliant Violet 786
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human Peripheral Blood T Lymphocytes
Primary
Vol. Per test: 5μL
SK11 (also known as Anti-Leu-8)
Monoclonal
Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
L-selectin; LECAM-1; SELL; LNHR; LSEL; LAM-1; LEU8; PLNHR; TQ-1; MEL-14
IgG2a κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV786 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV786 were removed.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications

For Research Use Only.