Learn More
Anticorps de souris anti-CD66 humaine, PE, clone : CD66a-B1,1, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque:  Invitrogen 12-0668-41
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16370594
  • 119.00€ / 25 pièces
Expédition estimée
12-11-2020
Description
Description
Les molécules de CD66 sont des glycoprotéines 180-200 kDa de la famille des antigènes carcinoembryonnaires. Ils sont présents sur tous les granulocytes sanguins et certains macrophages tissulaires, mais ils sont absents des autres cellules hématopoïétiques. L’expression de CD66 augmente significativement sur les granulocytes dès leur activation. CD66a (BGP1, CEACAM1) et CD66d (CGM1, CEACAM3), ainsi que CEACAM2 et 4, sont des protéines transmembranaires, alors que CD66c (CEAL, NCA, CEACAM6) et CD66e (CEA, CEACAM5), ainsi que CEACAM7 et 8, sont ancrés dans la membrane plasmique par la fraction lipidique C-terminale glycosylphosphatidylinositol (GPI).
Spécification
Spécification
CD 66
Monoclonal(e)
5 μI/Test
PBS avec 0,1 % de gélatine, 0,2 % d’ASB et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH de 7,2
O75871, P06731, P13688, P40198, P40199
BGP ; BGP1 ; BGPI ; CD66c ; CD66D ; CD66e ; CEA ; CEACAM1 ; CEACAM3 ; CEACAM4 ; CEACAM5 ; CEACAM6 ; CEAL ; CGM1 ; CGM7 ; CGM7_HUMAN ; NCA ; W264 ; W282
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine
Cytométrie en flux
C66a-B1,1
PE
CEACAM 3
Liquide
CEACAM1, CEACAM3, CEACAM4, CEACAM5, CEACAM6
IgG2a, kappa
25 Tests
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
1048, 1084, 1089, 4680, 634