missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD66 Monoclonal Antibody (CD66a-B1.1), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 314.00€
Spécification
Antigène | CD66 |
---|---|
Clone | CD66a-B1.1 |
Concentration | 5 μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16371194
|
Affymetrix eBioscience
62-0668-42 |
100 Tests |
314.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16361194
|
Affymetrix eBioscience
62-0668-41 |
25 Tests |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Mouse Monoclonal Antibody
CD66 Monoclonal antibody specifically detects CD66 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD66 | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
1048, 1084, 1089, 4680, 634 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
CD66a-B1.1 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 436 | |
Mouse | |
Human | |
O75871, P06731, P13688, P40198, P40199 | |
CEACAM1, CEACAM3, CEACAM4, CEACAM5, CEACAM6 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |