Learn More
CD8 Mouse anti-Human, FITC, Clone: HIT8A, BD
Mouse Monoclonal Antibody
146.00€ - 363.00€
Spécification
Antigène | CD8 |
---|---|
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | FITC |
Espèces hôtes | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15830639
|
BD Biosciences
560960 |
25 Tests |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15868318
|
BD Biosciences
555634 |
100 Tests |
363.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Reacts with the α subunit (32 kDa) of the two-chain complex. CD8 molecule binds to HLA class I molecules during interaction of CD8+ T cells with antigen-presenting cells or with target cells. CD8 is expressed on T cytotoxic/suppressor cell populations. HIT8a stains approximately 13 - 48% of peripheral blood lymphocytes and 80% of thymocytes, as well as a subset of NK cells. Clones HIT8a and RPA-T8 (Cat. No. 555364) are not cross-blocking.
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Spécification
CD8 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.