Learn More
CD80 Armenian Hamster, PE, Clone: 16-10A1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB50-PE-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15972148
  • 73.55€ / 25µg
Date d’expédition estimée: 25-11-2021
Spécification
CD80
16-10A1
PE
XP_017172347
Armenian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12519
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd80
IgG
25 μg
Store at 2-4°C.