Learn More
CD80 Armenian Hamster, PE, Clone: 16-10A1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
94.25€ - 240.00€
Spécification
Antigène CD80
Clone 16-10A1
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15972148
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB50-PE-25UG
25 μg
94.25€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15962148
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB50-PE-100UG
100 μg
240.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
CD80
0.5mg/mL
Monoclonal
Armenian Hamster
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12519
IgG
Protein A/G Purified
16-10A1
Flow Cytometry
PE
RUO
XP_017172347
Cd80
Primary
Store at 2-4°C.