Learn More
CD8A (Cytotoxic-&Suppressor T-Cell Marker) Mouse, Clone: rC8/468, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Clone | rC8/468 |
---|---|
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951178
|
EnquireBio
925-MSM11-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941178
|
EnquireBio
925-MSM11-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
rC8/468 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
925 | |
IgG1 | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell Surface | |
HuT78 or hPBL. Tonsil |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human CD8 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
32kDa |