Learn More
CD8a Mouse, APC-Cy7, Clone: RPA-T8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB19-APC7-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15971608
  • 116.84€ / 25 tests
Date d’expédition estimée: 07-12-2021
Spécification
CD8a
RPA-T8
APC-Cyanine7
NP_741969
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
925
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.