Learn More
CD8a Rat, PE-Cy7, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.25€ - 216.00€
Spécification
Antigène CD8a
Clone 53-6.7
Concentration 0.2mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15961568
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB16-PE7-25UG
25 μg
94.25€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-06-2024
pour voir le stock disponible 
15951568
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB16-PE7-100UG
100 μg
216.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-06-2024
Spécification
CD8a
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12525
IgG2a κ
Protein A/G Purified
53-6.7
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_033987
Cd8a
Primary
Store at 2-4°C.