Learn More
CD8a Rat, V450, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB61-V450-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15982288
  • 131.00€ / 25µg
Expédition estimée: 26-01-2024
Spécification
CD8a
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2b
Flow Cytometry
2.43
Violet Fluor 450 (V450)
NP_033987
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.