missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8a de souris anti-humain, Super Bright 600, clone : SK1, eBioscience™

Anticorps monoclonal de souris

Marque:  Invitrogen 63-0087-42

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15973464

  • 281.00€ / 100 pièces

Date d’expédition estimée: 04-11-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Description: The SK1 monoclonal antibody reacts with the human CD8a molecule, an approximately 32-34 kDa cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature T cells and NK cells express CD8a. CD8 binds to MHC class I and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T-cell development and activation of mature T cells. Applications Reported: This SK1 (SK-1) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This SK1 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 μL (0.25 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm. We recommend using a 610/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (cat. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions.

Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Protégez ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (cat. 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou la solution Fix/Lyse 1-step (cat. 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à une température entre 2 et 8°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / la compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorochromes après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 600 Nm ; laser : Laser violet Le CD8 (cluster de différentiation 8) est une glycoprotéine de surface cellulaire située sur la plupart des lymphocytes T cytotoxiques qui médient des interactions cellulaires efficaces au sein du système immunitaire. L’antigène CD8 agit comme co-récepteur avec le récepteur des cellules T sur le lymphocyte T pour reconnaître les antigènes affichés par un antigène présentant une cellule (APC) dans le contexte des molécules de MHC de classe I. Le CD8 se trouve sur un sous-ensemble de cellules T de cellules cytotoxiques/suppresseurs normales qui constituent environ 20-35 % de lymphocytes sanguins périphériques humains. L’antigène CD8 est également détecté sur les cellules tueuses naturelles (NK), les sous-populations de cellules sanguines périphériques nulles, les thymocytes et les cellules de moelle osseuse. Le co-récepteur CD8 fonctionne comme un homodimère composé de deux chaînes alpha, ou comme un hétérodimère associé par un pont disulfure composé d’une chaîne alpha et d’une chaîne bêta. Les chaînes alpha et bêta partagent une homologie significative avec les chaînes légères variables d’immunoglobuline. La majorité des cellules T CD8 expriment le CD8 sous forme d’hétérodimère alpha/bêta. Dans le VIH, la glycoprotéine de l’enveloppe du VIH-2 lie la chaîne CD8 alpha (mais pas la chaîne bêta).
Spécification

Spécification

CD8a
Monoclonal(e)
5 μI/Test
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
P01732
CD8 ; CD8A ; Leu2 ; MAL ; p32
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine
Cytométrie en flux
SK 1
Super Bright 600
CD8A
Liquide
CD8A
IgG1, kappa
100 Tests
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
925
Vidéos
FDS
Documents
Certificats