missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8b de rat anti-souris, Super Bright 436, clone : eBioH35-17,2 (H35-17,2), eBioscience™

Anticorps monoclonal de rat

Marque:  Invitrogen 62-0083-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371114

  • 120.00€ / 25µg

Expédition estimée
18-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Excitation : 405 nm, émission : 436 Nm ; laser : Laser violet La molécule CD8 est composée de deux chaînes appelées alpha et bêta. La CD8 se trouve sur un sous-ensemble de cellules T de cellules cytotoxiques/suppresseurs normales qui constituent environ 20 à 35 % des lymphocytes sanguins périphériques humains. L’antigène CD8 est également détecté sur des cellules tueuses naturelles, 80 % des thymocytes, sur une sous-population de 30 % de cellules sanguines périphériques nulles et 15 à 30 % des cellules de moelle osseuse.
Spécification

Spécification

CD8b
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
P10300
CD8b ; Cd8b1 ; antigène lymphocytaire 3 ; glycoprotéine de membrane de cellules T Ly-3 ; chaîne de glycoprotéine de surface de cellules T CD8 bêta ; glycoprotéine de surface de cellules T Lyt-3
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Cytométrie en flux
eBioH35-17,2 (H35-17,2)
Super Bright 436
Cd8b1
Liquide
Cd8b1
IgG2b, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
12526
Vidéos
FDS
Documents