Learn More
CD9 Monoclonal Antibody (eBioSN4 (SN4 C3-3A2)), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
153.00€ - 358.00€
Spécification
Antigène CD9
Clone eBioSN4 (SN4 C3-3A2)
Concentration 5 μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16371124
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
62-0098-41
25 Tests
153.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
16381124
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
62-0098-42
100 Tests
358.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
Mouse Monoclonal Antibody
CD9 Monoclonal antibody specifically detects CD9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
CD9
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
5H9; 5H9 antigen; antigen CD9; BA2; BA-2/p24 antigen; BTCC-1; CD9; CD9 antigen; CD9 antigen (p24); CD9 molecule; cell growth-inhibiting gene 2 protein; DRAP-27; GIG2; Leukocyte antigen MIC3; MIC3; motility related protein-1; Motility-related protein; MRP-1; p24; sCD 9; sCD9; soluble CD 9; soluble CD9; Tetraspanin29; Tetraspanin-29; transmembrane protein CD9; TSPAN29; Tspan-29
CD9
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
CD9
eBioSN4 (SN4 C3-3A2)
Flow Cytometry
Super Bright 436
Mouse
Human
P21926
928
IgG1 κ
Affinity chromatography