missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD90,1 (Thy-1,1) de souris anti-souris, rat, Super Bright 436, clone : HIS51, eBioscience™

Anticorps monoclonal de souris

Marque:  Invitrogen 62-0900-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371204

  • 120.00€ / 25µg

Expédition estimée
16-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Excitation : 405 nm, émission : 436 Nm ; laser : Laser violet. L’antigène CD90 (Thy 1) est une glycoprotéine liée à GPI, membre de la superfamille d’immunoglobulines. Il est exprimé dans les cellules T murines, les thymocytes, les cellules neurales, les cellules de Kupffer et les fibroblastes. Thy 1 peut jouer un rôle dans les interactions cellule-cellule ou cellule-ligand pendant la synaptogenèse et d’autres évènements dans le cerveau.
Spécification

Spécification

CD90,1 (Thy-1,1)
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
P01830, P01831
CD 90 ; FLJ 33325 ; Thy 1,2 ; Antigène Thy-1 ; Antigène de surface cellulaire Thy-1 ; Glycoprotéine Thy-1 ; Glycoprotéine membranaire Thy-1 ; Protéine Thy-1 ; Antigène des cellules T Thy-1 ; THY 1 ; Antigène de cellules thymiques 1, theta ; Antigène de surface de cellules thymiques
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris, Rat
Cytométrie en flux
HIS 51
Super Bright 436
Thy1
Liquide
Thy1
IgG2a, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
21838, 24832
Vidéos
Documents